missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatine kinase B type Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno Creatine kinase B type
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818594
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18713-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16808594
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18713-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This antibody is specific to CKB.

The protein encoded by this gene is a cytoplasmic enzyme involved in energy homeostasis. The encoded protein reversibly catalyzes the transfer of phosphate between ATP and various phosphogens such as creatine phosphate. It acts as a homodimer in brain as well as in other tissues, and as a heterodimer with a similar muscle isozyme in heart. The encoded protein is a member of the ATP:guanido phosphotransferase protein family. A pseudogene of this gene has been characterized.
Especificaciones

Especificaciones

Creatine kinase B type
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P07335, P12277, Q04447
1152, 12709, 24264
Peptide
Primary
-20°C
CKB
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B chain, Creatine kinase B type, creatine kinase, brain
Ckb
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications