missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPZ Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CPZ |
---|---|
Concentración | 0.22 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815354
|
Proteintech
15944-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805354
|
Proteintech
15944-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CPZ is a member of the metallocarboxypeptidase family. This enzyme displays carboxypeptidase activity towards substrates with basic C-terminal residues. It is most active at neutral pH and is inhibited by active site-directed inhibitors of metallocarboxypeptidases.Especificaciones
CPZ | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O54858, Q66K79, Q8R4V4 | |
242939, 83575, 8532 | |
CPZ Fusion Protein Ag8429 | |
Primary | |
-20°C | |
CPZ |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
carboxypeptidase Z, CPZ | |
CPZ | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |