Learn More
CPSF6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CPSF6 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814694
|
Proteintech
15489-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16804694
|
Proteintech
15489-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CPSF6 is one subunit of a cleavage factor required for 3′ RNA cleavage and polyadenylation processing. The interaction of the protein with the RNA is one of the earliest steps in the assembly of the 3′ end processing complex and facilitates the recruitement of other processing factors. The cleavage factor complex is composed of four polypeptides.The protein encoded by this gene is one subunit of a cleavage factor required for 3′ RNA cleavage and polyadenylation processing. The interaction of the protein with the RNA is one of the earliest steps in the assembly of the 3′ end processing complex and facilitates the recruitement of other processing factors. The cleavage factor complex is composed of four polypeptides. This gene encodes the 68kD subunit. It has a domain organization reminiscent of spliceosomal proteins.Especificaciones
CPSF6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q16630, Q6NVF9 | |
11052, 299811, 432508 | |
CPSF6 Fusion Protein Ag7852 | |
Primary | |
-20°C | |
CPSF6 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CFIM, CFIM68, CPSF 68 kDa subunit, CPSF6, HPBRII 4, HPBRII 7, Protein HPBRII 4/7 | |
Cpsf6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |