Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitary Connector, PE Sleeve, Single-Cycle
Designed for media manufacturing, cell harvesting, bio-reactor feeding, pilot plant facilities, pharmaceutical production and any application using flexible bio-bag
Marca: Cole-Parmer™ 31604-12
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Funda desechable de un ciclo.
- Ahorre tiempo y dinero en la limpieza.
- Elimina los tramos muertos donde pueden crecer las bacterias.
- Se conecta a la mayoría de las conexiones de bolsas biodegradables.
- Las conexiones steam-through transformarán su proceso de vaporización in situ (SIP) haciendo que las conexiones sean más limpias, más rápidas y más fáciles.
- El innovador diseño del producto permite un proceso de esterilización y transferencia de medios en un solo paso, al tiempo que elimina los puntos muertos, reduce el número de conexiones y elimina la necesidad de una campana de flujo laminar.
- Las terminaciones de los accesorios se configuran según los estándares de la industria para los bioreactores y los tamaños populares de tubos flexibles, lo que acelera la adaptación a los sistemas y procesos existentes.
- El manguito de rasgado protege el accesorio de su accionamiento antes de que se complete la esterilización.
- El cuerpo de polisulfona y los materiales de la membrana de silicona cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las pruebas fisicoquímicas.
Especificaciones
SIP 1,27 cm (3/8 pulg.) DI x 1,91 cm (3/4 pulg.) x 1,91 cm (3/4 pulg.) conector sanitario, manguito de PE, ciclo único | |
Polisulfona | |
3/4 pulg | |
Gamma o vapor in situ (SIP) |
Sanitario × púa | |
3/4 pulg | |
3/4 pulg |