Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick Disconnect Polypropylene Straight-through Hose Barbs
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly
13.80€ - 14.89€
Especificaciones
Tipo Quick Disconnect Polypropylene Straight-through Hose Barbs
Esterilizable en autoclave Not Autoclavable
Material Polypropylene
Método de esterilización Ethylene Oxide, Gamma
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
15417063 Ver documentos Cole-Parmer™
31303-18
14.40€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
23-07-2020
Añadir a la cesta
15497053 Ver documentos Cole-Parmer™
31303-16
14.10€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
23-07-2020
Añadir a la cesta
15487053 Ver documentos Cole-Parmer™
31303-15
13.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
23-07-2020
Añadir a la cesta
15407063 Ver documentos Cole-Parmer™
31303-17
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • High-flow quick-disconnect couplings consists of a body and an insert (order fitting halves separately)
  • Plug insert into coupling body to connect
  • Fitting halves lock into place immediately
  • To disconnect fitting halves, simply press the button on the coupling body
  • Valved models have a spring-operated 316 SS valve that seals the flow path when fitting halves are disengaged
  • All fitting bodies have 316 SS latch springs and EPDM seals
Especificaciones
Especificaciones
Quick Disconnect Polypropylene Straight-through Hose Barbs
Polypropylene
0°C
60 psi
Not Autoclavable
Ethylene Oxide, Gamma
71°C