missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Quick Disconnect Polypropylene Straight-through Hose Barbs

Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly

Marca:  Cole-Parmer™ 31303-18

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15417063

  • 26.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Los acoplamientos de desconexión rápida de caudal alto constan de un cuerpo y un inserto (pida las mitades por separado)
  • Introduzca el inserto en el cuerpo del acoplamiento para conectarlo
  • Las dos mitades del racor se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente
  • Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el botón que hay en el cuerpo de acoplamiento
  • Los modelos con válvula tienen una válvula de acero inoxidable 316 accionada por resorte que sella la trayectoria de flujo cuando se desacoplan las mitades
  • Todos los cuerpos de conexión tienen resortes de cierre de acero inoxidable 316 y juntas EPDM
Especificaciones

Especificaciones

Mangueras dentadas de paso recto de polipropileno de desconexión rápida
Polipropileno
0 °C
3/4 pulg
Óxido de etileno y gamma
27,5 pulgadas de mercurio
de 71 °C
No esterilizable en autoclave
160 °F
3/4 pulg
Conector de desconexión rápida de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
60 psi
32 °F
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales