Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick Disconnect Polypropylene Pipe Adapter Bodies
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly
23.85€ - 30.65€
Especificaciones
Tipo | Cuerpos de adaptador para tubos |
---|---|
Temperatura máx. (imperial) | 160 °F |
Temperatura máx. (métrico) | 71 °C |
Descripción | Conexión rápida × conector NTP(macho) |
Método de esterilización | Óxido de etileno (EtO) o gamma |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15447053
|
Cole-Parmer™
31303-07 |
1,9 cm (3 x 4 pulg) |
23.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15437053
|
Cole-Parmer™
31303-06 |
1,9 cm (1 x 2 pulg) |
30.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High-flow quick-disconnect couplings consists of a body and an insert (order fitting halves separately)
- Plug insert into coupling body to connect
- Fitting halves lock into place immediately
- To disconnect fitting halves, simply press the button on the coupling body
- Valved models have a spring-operated 316 SS valve that seals the flow path when fitting halves are disengaged
- All fitting bodies have 316 SS latch springs and EPDM seals
Especificaciones
Cuerpos de adaptador para tubos | |
71 °C | |
Óxido de etileno (EtO) o gamma | |
60 psi |
160 °F | |
Conexión rápida × conector NTP(macho) | |
Polipropileno |