Learn More
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly.
Marca:  Cole-Parmer™ 06361-09
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496333
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Cuerpo del accesorio de manguera dentada de desconexión rápida CPC
  • Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo estándar requieren un cuerpo y un inserto del mismo tamaño de flujo
  • Introduzca el inserto en el cuerpo para conectar el conector
  • Las dos mitades del racor se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente
  • Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar con el pulgar la patilla que hay en el cuerpo de acoplamiento
Especificaciones
Especificaciones
Cuerpo del accesorio de manguera dentada
Esterilizable en autoclave
3,58 cm
1/8 in
Autoclave u óxido de etileno
120 psi
180 °F
Conexión rápida × conector dentada sin válvula
Acetal
1/16 pulg
1/16 pulg
Buna N
28 pulgadas de mercurio
de 82 °C