Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de acoplamiento antiderrame CPC™ NSH con manguera dentada
Su diseño antigoteo acaba prácticamente con los derrames, minimiza el tiempo de inactividad y mejora la seguridad del operador
Marca:  Cole-Parmer™ 31603-68
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15497363
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Los acoplamientos de la serie NS6 con válvulas antigoteo tienen un precio excelente.
  • Utilice el acoplamiento NS6 cuando incluso unas poca gotas puedan suponer un problemas de seguridad, para el coste de los medios o las normativas medioambientales.
  • El sobremolde de tacto suave hace que estos acoplamientos sean muy atractivos y cómodos de manejar.
  • Ligeros, resistentes a los productos químicos y fácil de usar.
  • Diseño antigoteo.
  • Desconecte bajo presión sin goteo.
  • Codificados por colores para una diferenciación visual instantánea de las líneas de medios.
  • Polipropileno relleno de vidrio.
  • Duradero y compatible con muchos productos químicos.
  • Cierre de pasador Colder.
  • Conexión y desconexión con una sola mano.
Especificaciones
Especificaciones
Antiderrame, desconexión rápida × inserto de acoplamiento de compresión
Polipropileno
1/2 pulg
Desconexión rápida × púa
1/2 pulg
Conector de desconexión rápida de 9,52 mm (1/2 pulgadas)