missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ NS6 Non-spill Quick Disconnect with Compression Connection

Virtually eliminate any loss of product with this leak-free design

Marca:  Cole-Parmer™ 31603-25

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497333

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Descripción

Descripción

  • Less than 0.10mL spillage.
  • One-hand operation.
  • Couplings are made of polypropylene with an EPDM O-ring for excellent chemical resistance.
  • For a complete fitting, order one body and one insert.
  • All bodies will mate with inserts to make a fitting that will work for multiple applications.
Especificaciones

Especificaciones

Quick-Disconnect x Compression Connection
Non-Spill Quick-Disconnect x Compression Fitting
71°C
0°C
3/8 in.
Ethylene Oxide, Gamma
Polypropylene
120 psi
32°F
3/8 in.
3/8 in. Quick Disconnect
Videos
Documentos