missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Non-valved Panel Mount Coupling

Ideal for pressure and vacuum applications

Marca:  Cole-Parmer™ 31413-17

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497283

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Autoclavable
Quick-Disconnect x Barb Coupling Body
82°C
-40°C
Autoclave or Ethylene Oxide
Brass
250 psi
-40°F
1/4 in.
1/4 in.
Videos
Documentos