Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect Valved Hose Barb Elbow Insert
Ideal for use with gases or liquids
Marca:  Cole-Parmer™ 31404-77
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447273
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones
Especificaciones
Quick-Disconnect x Barb Connection
Brass
Metal Quick-Disconnect Compression Elbow Insert
82°C
-40°C
1/8 in.
Autoclave or Ethylene Oxide
Autoclavable
3.25 cm
250 psi
-40°F
1/8 in.
1/8 in.