missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect Valved Compression Elbow Insert

Ideal for use with gases or liquids

23.89€ - 26.67€

Especificaciones

Tipo Metal Quick-Disconnect Compression Elbow Insert
Material Brass
Esterilizable en autoclave Autoclavable
Método de esterilización Autoclave or Ethylene Oxide
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
15447223 Ver documentos Cole-Parmer™
31403-90
1/4 in. Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15457223 Ver documentos Cole-Parmer™
31403-91
3/8 in. Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15437273 Ver documentos Cole-Parmer™
31404-75
5/32 in. Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Metal Quick-Disconnect Compression Elbow Insert
Autoclavable
-40°C
250 psi
Brass
Autoclave or Ethylene Oxide
82°C