missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect Straight-through Hose Barb Elbow Insert

Ideal for use with gases or liquids

Marca:  Cole-Parmer™ 31403-98

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497223

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Quick-Disconnect x Barb Connection
Brass
Quick-Disconnect Elbow Insert
82°C
-40°C
3/8 in.
Autoclave or Ethylene Oxide
Autoclavable
3.25 cm
250 psi
-40°F
3/8 in.
1/4 in.
Videos
Documentos