Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick Disconnect Coupling
Ideal for use with gases or liquids
Marca:  Cole-Parmer™ 31403-06
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447183
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
  • Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi).
  • Intervalo de temperatura: De – 40 a 82,22 °C (– 40 a +180°F).
Especificaciones
Especificaciones
Cuerpo del adaptador de tubos NPT(macho) de metal
Latón
-40 °F
1/4 pulg
NPT de 6,35 mm (3/8 pulgadas)
180 °F
Conexión rápida × conector NTP(macho)
2,79 cm
- 40 °C
1/4 pulg
250 psi
de 82 °C