Learn More
Cole-Parmer™ Conectores acodados con válvula de desconexión rápida y flujo alto hechos de polisulfona CPC™
Diseñada para permitir mejorar el flujo en acoplamientos con una trayectoria de flujo de 9.52 mm (3/8 pulgadas), la serie HFC está disponible en polipropileno y polisulfona y es apta para una amplia variedad de aplicaciones
Marca: Cole-Parmer™ 31307-55
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los acoplamientos de desconexión rápida de caudal alto constan de un cuerpo y un inserto (pida las mitades por separado).
- Introduzca el inserto en el cuerpo del acoplamiento para conectarlo.
- Las dos mitades del conector se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente.
- Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el botón que hay en el cuerpo de acoplamiento.
- La serie HFC tiene un diseño ergonómico, fácil de manejar y viene de serie con un cierre cubierto para evitar una desconexión accidental.
- Polisulfona resistente a la radiación UV.
- También hay disponibles acoplamientos de polisulfona resistente a la radiación UV y con terminaciones BSP roscadas. Póngase en contacto con Cole-Parmer para obtener más información.
Especificaciones
Conectores acodados con válvula de desconexión rápida | |
Esterilizable en autoclave | |
-40 °F | |
3/8 pulg | |
Conector de desconexión rápida de 9,52 mm (3/8 pulgadas) | |
Gris | |
27,5 pulgadas de mercurio | |
de 137 °C |
Conexión rápida × conexión en púa | |
Polisulfona | |
- 40 °C | |
3/8 pulg | |
Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma | |
125 psi | |
280 °F |