Learn More
CPC™ HFC39 Series Quick-Disconnect Coupling Bodies and Inserts
Marca:  CPC™ HFCD22439M
Detalles adicionales : Peso : 0.01360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447173
  • 191.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
15-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
USP Class VI, ADCF
Autoclavable
Polysulfone
51.3 mm
6.4mm
138°C
-40°C
Shut-off valves
Amber
6.4 mm
2.02 in.
Tubing Connector
125 psi
-40°F
25.4 mm