Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro Buttress Adapter
Closed-system design ensures the safety of your plant, the environment and your employees at all phases of chemical handling
Marca:  Cole-Parmer™ 31608-22
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457413
  • 29.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Solución económica y fácil de usar para la dispensación de productos químicos.
  • Sus duraderos materiales soportan condiciones de funcionamiento duras.
  • Ideal para bidones de 18,93 l (5 galones), barriles de 208,20 l (55 galones) e IBC.
  • El sistema DrumQuik PRO ofrece una solución simplificada para sus necesidades de dispensación de productos químicos.
  • Mantiene un sistema cerrado, protegiendo las instalaciones, el entorno operativo y a sus empleados de los potenciales riesgos de goteo químico, derrames y escapes de humos.
  • Con conexiones sencillas, un cuerpo robusto y materiales resistentes a los productos químicos, son aptis para una amplia variedad de productos, incluidos ácidos y cáusticos, líquidos agrícolas, agentes de limpieza y esterilizantes, pinturas, revestimientos, aceites y jarabes de alimentos.
  • Los componentes básicos son un acoplador de desconexión rápida reutilizable y un conjunto de inseto de barril de un solo uso, ambos fabricados de polietileno (PE) de grado alimentario y respetuoso con el medioambiente.
  • Solicite un práctico kit de dispensación que incluya todos los componentes necesarios o personalice su propio sistema con componentes individuales.
  • El cuerpo del acoplador y los tapones se acoplan igualmente bien con todos los insertos de barril enumerados.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de contrafuertes Pro 50,8 mm (2 pulgadas)
Polietileno
0 °C
10 GPM a una caída de presión inferior a 0,14 bar
32 °F
Conexión de refuerzo
32 °F
2 pulg
45 psi
de 57 °C