Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro Buttress Adapter
Closed-system design ensures the safety of your plant, the environment and your employees at all phases of chemical handling
19.35€ - 29.35€
Especificaciones
Descripción Conexión de refuerzo
Material Polietileno
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) 32 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Caudal 10 GPM a una caída de presión inferior a 0,14 bar
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15457413
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
31608-22
Adaptador de contrafuertes Pro 50,8 mm (2 pulgadas)
29.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15467413
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
31608-23
Adaptador de contrafuertes Pro BCS
19.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Easy-to-use, economical solution for chemical dispensing.
  • Durable materials withstand harsh operating conditions.
  • Ideal for 5-gallon jerry cans, 55-gallon drums and IBCs.
  • The DrumQuik PRO system offers a simplified solution to your chemical dispensing needs.
  • Maintains a closed system, protecting your facility, your operating environment, and your employees from the potential dangers of chemical drips, spills and escaping fumes.
  • Simple connections, rugged construction, and chemical-resistant materials handle a wide variety of applications including acids and caustics, agricultural liquids, cleaning agents and sterilants, paints and coatings and food oils and syrups.
  • Base components are a reusable quick-disconnect coupler and a single-use drum insert assembly; both of which are made from environmentally friendly, food-grade polyethylene (PE).
  • Order a convenient dispensing kit which includes all required components, or customize your own system with individual components.
  • Coupler body and plugs mate equally well with all drum inserts listed.
Especificaciones
Especificaciones
Conexión de refuerzo
32 °F
10 GPM a una caída de presión inferior a 0,14 bar
32 °F
Polietileno
0 °C
45 psi
de 57 °C