Learn More
Abnova™ COX4I1 (Human) Recombinant Protein
Human COX4I1 full-length ORF ( AAH08704, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001327-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103421
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MLATRVFSLVGKRAISTSVCVRAHESVVKSEDFSLPAYMDRRDHPLPEVAHVKHLSASQKALKEKEKASWSSLSMDEKVELYRIKFKESFAEMNRGSNEWKTVVGGAMFFIGFTALVIMWQKHYVYGPLPQSFDKEWVAKQTKRMLDMKVNPIQGLASKWDYEKNEWKK
Especificaciones
Especificaciones
AAH08704
cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
COX4I1
GST
1327
Wheat germ expression system
25 μg
COX4, COXIV, MGC72016
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer