missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COX18 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | COX18 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818114
|
Proteintech
18071-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808114
|
Proteintech
18071-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
COX18 encodes a cytochrome c oxidase (COX)-assembly protein. The S. cerevisiae Cox18 protein catalyzes the insertion of the Cox2 (MTCO2; MIM 516040) C-terminal tail into the mitochondrial inner membrane, an intermediate step in the assembly of complex IV of the mitochondrial respiratory chain. Required for the insertion of integral membrane proteins into the mitochondrial inner membrane. Essential for the activity and assembly of cytochrome c oxidase. Plays a central role in the translocation and export of the C-terminal part of the COX2 protein into the mitochondrial intermembrane space.Especificaciones
COX18 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8N8Q8, Q8VC74 | |
231430, 285521 | |
COX18 Fusion Protein Ag12709 | |
Primary | |
-20°C | |
COX18 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
COX18, COX18HS, OXA1L2 | |
COX18 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |