Learn More
BRAND™ Cubreobjetos de vidrio para portaobjetos de microscopio
Fabricado con vidrio borosilicatado puro transparente de clase hidrolítica 1 para una excelente resistencia química.
76.70€ - 175.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
Código de producto | Marca | Forma | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15202469
|
BRAND™
470045 |
Cuadrada | 18 x 18 mm |
76.70€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10450483
|
BRAND™
470816 |
Rectángulo | 24 x 40 mm |
108.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15222469
|
BRAND™
470060 |
Cuadrada | 24 x 24 mm |
147.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10039670
|
BRAND™
470819 |
Rectángulo | 24 x 50 mm |
156.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10152061
|
BRAND™
470820 |
Rectángulo | 24 x 60 mm |
175.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Espesor entre 0,13 y 0,17 mm
- Índice de refracción ne = 1,52 ±0,01, número de Abbe ve = 56,5 ±0,5
- La producción totalmente automatizada garantiza una calidad lista para usar: limpia, sin polvo ni grasa y sin distorsión
- Planicidad en ±3 μm
- La cantidad del envase de forma cuadrada es de 2000 (10 cajas de 200); la cantidad del envase de forma rectangular es de 1000 (10 cajas de 100)
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |