Learn More
Hirschmann™ Gafas de protección
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio para microscopía Hirschmann Instruments™ están fabricados con vidrio de calidad y están disponibles en una amplia gama de dimensiones.
Marca:  Hirschmann™ 8000111
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13178159
  • 83.60€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 0,13-0,17 mm de grosor
  • De conformidad con la norma DIN 58 884, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
Cubreobjetos de vidrio
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
22 x 50 mm
CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE