Learn More
Fisherbrand™ Cover for General Purpose Water Bath
Fisherbrand™ Covers are for use withShallow-Form Shaking Water Baths.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.44000kg
Descripción
Campanas extractoras- Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
- Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
- Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
- Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller
- Modelos de acero inoxidable y policarbonato
Especificaciones
Cubierta de dos vertientes de acero inoxidable | |
Baños de agua de uso general Precision de 10 l | |
Cubierta de dos vertientes | |
Acero inoxidable |