Learn More
Masterflex™ Coupling standard quick disconnect Female Coupler w/Hose Barb
Standard flow quick-disconnect female coupler with hose barb.
26.85€ - 28.90€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material (sello) | EPR |
Nivel de vacío | 711 mm Hg |
MaxOperatingTempEnglish | 160 °F |
MaxOperatingTempMetric | de 71 °C |
Código de producto | Marca | Manguera dentada | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Manguera dentada | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15446563
|
Masterflex™
06364-70 |
Tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
28.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12489670
|
Masterflex™
06364-20 |
Tubos de 3,17 mm (0,125 pulgadas) |
26.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15436563
|
Masterflex™
06364-65 |
Tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
28.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size.
- Plug insert into the body to connect fitting—fitting halves lock into place immediately.
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
Especificaciones
Sí | |
711 mm Hg | |
de 71 °C |
EPR | |
160 °F |