Learn More
Masterflex™ Coupling standard quick disconnect Female Coupler w/Hose Barb
Standard flow quick-disconnect female coupler with hose barb.
Marca:  Masterflex™ 06364-20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12489670
  • 26.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo estándar requieren un cuerpo y un inserto del mismo tamaño de flujo.
  • Conecte el inserto en el cuerpo para conectar el accesorio: las mitades del accesorio se bloquean en su posición inmediatamente.
  • Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
Especificaciones
Especificaciones
Cuerpo del accesorio de manguera dentada de desconexión rápida; con válvula, tubo con DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas), tamaño de flujo de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Polipropileno
Tubos de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
EPR
711 mm Hg
de 71 °C
4,2418 cm
Autoclave y óxido de etileno
100 psi
160 °F