Learn More
Cumarina 6, grado láser 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94009
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
38215-36-0
C20H18N2O2S
350.436
MFCD00041869
VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethylaminocoumarin
100334
CHEBI:51942
3-(1,3-bencitiazol-2-il)-7-(dietilamino)cromen-2-ona
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C3=NC4=CC=CC=C4S3
38215-36-0
C20H18N2O2S
350.436
MFCD00041869
VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethylaminocoumarin
100334
CHEBI:51942
3-(1,3-bencitiazol-2-il)-7-(dietilamino)cromen-2-ona
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C3=NC4=CC=CC=C4S3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Coumarin 6
Nombre de nota 98%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fluorescencia máx. 497nm (in methanol)
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 458nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.44
Grado Extra puro
Coeficiente de absorción molar 40800L/(mole.cm) (lambda max.)
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 97.5% min.
Color Naranja
Cantidad 500 mg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Coumarin 6, laser grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.