Learn More
Coumarin 343, Laser Grade, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 405685000
Detalles adicionales : CAS : 55804-65-4 Peso : 0.05050kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015710
  • 191.00€ / 500 miligramos
Envío estimado: 06-07-2021
55804-65-4
285.299
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:51941
C16H15NO4
MFCD00051335
108770
C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Especificaciones
Coumarin 343
C16H15NO4
MFCD00051335
Authentic
285.299
108770
285.29
Pure
Frasco de vidrio
Solubility in water: slightly soluble.
240.0°C
500mg
55804-65-4
470nm (in basic ethanol)
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
409nm (in basic ethanol)
CHEBI:51941
Polvo cristalino
19900L/(mole.cm) (lambda max.)
518nm (in methanol)
(for use as a laser dye) passes
Naranja
Videos
SDS Documentos
Certificados