Learn More
Ácido cumarina-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Coumarin-3-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cumarina-3-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (13 g/l a 37 °C) y en alcohol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
El ácido cumarina-3-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (13 g/l a 37 °C) y en alcohol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Coumarin-3-carboxylic acid |
Punto de fusión | 190°C to 193°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 154276 |
Índice Merck | 14,2563 |
Información de solubilidad | Soluble in water (13g/L at 37°C) and alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |