Learn More
Mutexil™ Cotton Flocklined Latex Heavy Work Gloves
Catalog Number p-7115986
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Mutexil™ Cotton Flocklined Latex Heavy Work Gloves come in a range of sizes and are lined for increased comfort.
  • Látex con forro de borra de algodón para una mayor comodidad
  • Puños largos de color azul claro con la parte de la mano de color azul oscuro
  • Para trabajos pesados en general
Certificaciones/conformidad CE, EPI 89/686/CE, EN 420, EN 374-2, EN 374-3 y EN 388
Color Azul
Desechables No
Acabado exterior Antideslizante
Latex Free No
Material Látex
En polvo Sin talco
Tipo de producto Guantes para trabajo industrial
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estériles
Para utilizar con (aplicación) Industria ligera
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Tejido de punto jersey de algodón