Learn More
Corning™ Inserto de membrana con revestimiento tratado con colágeno Costar™ Transwell™-COL
Las membranas transparentes tratadas con colágeno facilitan la fijación y difusión celular
Marca:  Corning™ 3494
Detalles adicionales : Peso : 0.36287kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
  • Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
  • Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
  • Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
  • Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana. Membrana de PTFE con recubrimiento de colágeno transparente
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Mezcla equimolar de colágeno tipo I y III
  • Envasado individual
  • Placas de varios pocillos incluidas en cada caja
  • Estéril
Información de órdenes
Envasadas individualmente y suministradas en paquetes con placas de cultivo de tejidos con tapas; estériles.
Especificaciones
Especificaciones
1,12 cm2
1,5 ml
Inserto de membrana
12 mm
24/caja
Estéril
Politetrafluoroetileno (PTFE)
3 μm
Placa de 12 pocillos
1/Paq.
Colágeno
12