Learn More
Corning™ Sistema de soporte permeable HTS Transwell™ de 24 pocillos
Realice 24 estudios de transporte de fármacos de alto rendimiento y automatizados de forma inmediata. El sistema de soporte permeable de 24 pocillos HTS Costar™ HTS Transwell™ es un sistema de soporte de microplacas para una serie de 24 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida y compatible con instrumentos robóticos que permite manejar los 24 insertos como una única unidad.
Marca: Corning™ 3399
Detalles adicionales : Peso : 1.58757kg
Descripción
Las placas de inserción HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados por un soporte rígido y compatible con instrumentos robóticos. Este diseño de una sola unidad hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de toxicidad celular automatizados de transporte de fármacos de alto rendimiento (células Caco-2) o estudios de migración e invasión celular.
- El sistema de soporte permeable de 24 pocillos Corning HTS Transwell es un sistema de soporte de microplacas para una serie de 24 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 24 Transwell como una única unidad.
- El área de crecimiento celular es de 0,33 cm2/pocillo.
- Opción de membrana de poliéster (PET) (tamaños de poro de 0,4 μm) o membrana de policarbonato (PC) (tamaños de poro de 0,49 m y 3,0 μm)
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- El paquete individual tiene dos unidades HTS Transwell de 24 pocillos cargadas en dos bandejas de depósito abiertas y dos placas de 24 pocillos envasadas individualmente.
- El paquete a granel tiene 12 unidades HTS Transwell de 24 pocillos cargadas solo en placas de 24 pocillos. Los depósitos pueden adquirirse por separado.
- Estéril
Especificaciones
Sí | |
Transparente | |
Policarbonato | |
Sistema de inserción de microplacas | |
24 | |
12/Cajas de cartón | |
3 μm | |
6,5 mm |
0,6 mL (Pozo) | |
0,33 cm2 | |
Estéril | |
0,6 mL | |
12 unidades HTS Transwell-24 cargadas en doce placas de 24 pocillos; los depósitos pueden adquirirse por separado | |
12/Pq. | |
Policarbonato tratado con TC |