Learn More
Corning™ Pipetas de aspiración desechables Costar™
Fabricadas con poliestireno para ofrecer resistencia, claridad y durabilidad. Las pipetas de aspiración desechables Corning™ Costar™ son ideales para aspirar líquidos de forma aséptica mediante succión al vacío.
Marca: Corning™ 4975
Detalles adicionales : Peso : 2.98800kg
Descripción
- Construcción de poliestireno de una pieza
- Estériles y certificadas como apirógenas
- Sin graduaciones; sin tapón
- Forma de la punta: Redonda
Especificaciones
Aspiración | |
Estéril | |
Redondo | |
0,033 oz | |
27,8 cm |
Poliestireno | |
10,94 in | |
Envasadas a granel, estériles, 50/bolsa, 1000/caja | |
1 ml | |
Sí |