Learn More
Corning™ Pipetas de aspiración desechables Costar™
Fabricadas con poliestireno para ofrecer resistencia, claridad y durabilidad. Las pipetas de aspiración desechables Corning™ Costar™ son ideales para aspirar líquidos de forma aséptica mediante succión al vacío.
Marca:  Corning™ 9099
Detalles adicionales : Peso : 1.82250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424342
  • 145.46€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Construcción de poliestireno de una pieza
  • Estériles y certificadas como apirógenas
  • Sin graduaciones; sin tapón
  • Forma de la punta: Redonda
Especificaciones
Especificaciones
Aspiración
13,7 in
Envoltorio individual en envase de plástico transparente
5 ml
Poliestireno
Redondo
0,169 oz
34,8 cm