Learn More
Corning™ Microplaca de fondo en forma de V con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Color:transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:sin tapa
Marca: Corning™ 3360
Detalles adicionales : Peso : 5.85134kg
Descripción
- Poliestireno de grado médico
- Volumen de pocillo: De 320 μl a 360 μl
- Volumen de trabajo: De 75 μl a 200 μl
- Opción de fondo plano, redondo, plano Easy Wash™ o en forma de V
- Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones, ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
- Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Cultivo celular | |
Fijación y crecimiento de células dependientes de anclaje |
Sin tapa | |
Transparente | |
96 | |
Estériles | |
U | |
100/caja |