Learn More
Corning™ Placas de cultivo celular de fondo plano Costar™
Placas tratadas para cultivo de tejidos para ofrecer una fijación celular excelente. Las microplacas para cultivo de células de fondo plano Corning™ Costar™ proporcionan un excelente dispositivo para las pruebas de diagnóstico cuando la adhesión celular es esencial.
137.70€ - 396.45€
Especificaciones
Color Transparente
Esterilidad Sterile
Material Poliestireno
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Formato Área de cultivo N.° por caja Tapa Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Área de cultivo N.° por caja Tapa Precio Cantidad y disponibilidad  
10377841 Corning™
3527
1.9 cm2 100 (20 paquetes) 281.50€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-06-2019
Añadir a la cesta
10146810 Corning™
3506
9.5 cm2 100 (20 paquetes) 272.10€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 2
Añadir a la cesta
10136810 Corning™
3512
3.8 cm2 100 (20 paquetes) 309.65€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 9
Añadir a la cesta
10253041 Corning™
3513
4 cm2 50 180.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 8
Añadir a la cesta
10578911 Corning™
3516
9.5 cm2 50 137.70€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 7
Añadir a la cesta
10732552 Corning™
3524
1.9 cm2 100 287.85€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 8
Añadir a la cesta
10298901 Corning™
3585
0.32 cm2 50 (10 paquetes) 170.70€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-06-2019
Añadir a la cesta
10065370 Corning™
3548
0.95 cm2 100 396.45€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 2
Stock Remoto 7
Añadir a la cesta
10687551 Corning™
3595
0.32 cm2 50 162.25€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 7
Añadir a la cesta
10412741 Corning™
3598
0.32 cm2 100 (20 paquetes) 292.60€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 12
Añadir a la cesta
10695951 Corning™
3596
0.32 cm2 50 158.50€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 5
Añadir a la cesta
10792552 Corning™
3599
0.32 cm2 100 315.20€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-06-2019
Añadir a la cesta
10380932 Corning™
3526
1.9 cm2 50 144.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 5
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, como experimentos generales de crecimiento celular, estudios de clonación, aislamiento de virus y antibiogramas, y pruebas in vitro
  • Las partes inferiores de las placas presentan un grosor uniforme, lo que permite la observación y el examen microscópico sin distorsiones
  • Coordenadas alfanuméricas colocadas en el mismo plano focal que el crecimiento celular: para facilitar la referencia de la posición del pocillo
  • Bordes de sujeción que facilitan el manejo
  • Todas las placas tienen tapas no reversibles con anillos de condensación para minimizar la evaporación y el riesgo de contaminación
  • Fabricadas con poliestireno de calidad médica y ópticamente transparente 
  • Esterilizadas mediante radiación gamma
  • Certificadas como apirógenas
——
Certifications
Certificadas como apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Sterile
Poliestireno