Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos, 360 μl, con tapa
Click to view available options
Color:
Transparente
N.° por paquete:
1/Paq.
10/Paq.
20/Paq.
5/Paq.
N.º por caja:
100/caja
50/caja
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
Especificaciones
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
Área de cultivo | 0,32 cm2 |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Tratado con TC |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen de trabajo (métrico) | 0,1 a 0,2 ml |
Esterilidad | Estéril |