Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos, 360 μl, con tapa
GREENER_CHOICE
Catalog Number 10412741
Click to view available options
Color:
Transparente
N.° por paquete:
1/Paq.
10/Paq.
20/Paq.
5/Paq.
N.º por caja:
100/caja
50/caja
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos Corning™ ofrecen una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 96 pocillos para la miniaturización y automatización en laboratorios.
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,32 cm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Tratado con TC
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 a 0,2 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 0,36 mL
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 100/caja
Diámetro del pocillo (métrico) 0,64 cm