Learn More
Corning™ 96 pocillos, no tratado, fondo plano, microplaca de media área
Color:transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa
Marca: Corning™ 3695
Detalles adicionales : Peso : 5.11380kg
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
Especificaciones
alfanumérico | |
Sin tapa | |
Sin tratar | |
Lectores de placa | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja |
Zona media | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
De 25 to 125 μl | |
Sin tratar | |
Adecuado para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie | |
25/Paq. |