Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 96 pocillos y color blanco o negro
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno blancas o negras de 96 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
441.92€ - 530.59€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
N.° de pocillos | 96 |
Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
Esterilidad | No estéril |
Forma del pocillo | Plano |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10679141
|
Corning™
3922 |
Blanco | No estéril | Unión alta |
492.07€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10133811
|
Corning™
3925 |
Negro | No estéril | Unión alta |
492.07€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10002551
|
Corning™
3912 |
Blanco | No estéril | Sin tratar |
441.92€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10022561
|
Corning™
3915 |
Negro | No estéril | Sin tratar |
530.59€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Mínima interferencia entre pocillos
- Microplacas blancas que mejoran las señales luminiscentes y cuentan con luminiscencia de fondo bajo
- Microplacas negras que cuentan con fluorescencia de fondo bajo y minimizan la dispersión de la luz
- Volúmenes de trabajo recomendados de 75 a 200 μl
- Disponibles sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta adherencia para aplicaciones de inmunoensayo o tratadas para cultivo de tejidos para el crecimiento de células
- Poliestireno de calidad médica
- Volumen del pocillo: de 320 μl a 360 μl
- Volumen de trabajo: de 75 μl a 200 μl
- Opción de elegir entre fondo plano, redondo o en V
- Las opciones con superficie tratada no están revestidas, no requieren manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones o ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
- Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Especificaciones
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Plano |
96 | |
No estéril |