Learn More
Corning™ Pipeteadores multicanal Pette Costar™ 8-Pette™ y 12-Pette™
Los pipeteadores de volumen ajustable pueden utilizar cualquier número de canales sin que afecte a la exactitud de pipeteo
Marca: Corning™ 4880
Detalles adicionales : Peso : 0.58967kg
Descripción
Estas micropipetas multicanal de 20 a 200 μl cuentan con un mecanismo de aspiración y control de la dispensación exclusivo y ergonómico, diseñado para reducir la fatiga del pulgar durante el pipeteo repetitivo.
• El volumen se ajusta con un husillo a escala nonio
• Las micropipetas son totalmente esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Compatible con todas las puntas de ajuste universal de Fisherbrand™.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Costar™ 8-Pette™ and 12-Pette™ | |
Pipette |
12 | |
No estéril | |
De 20 a 200 μl |