Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Corona
La pala de microfibra lavable está tratada para repeler todo tipo de suciedad, gérmenes y bacterias. Zapato muy transpirable y cómodo para todo el día. Las suelas de retorno de energía evitan la fatiga y mantienen al usuario descansado, alerta, con los pies seguros y estables incluso en caso de producirse un vertido.
Marca: Emma Safety Footwear MM54454046
Detalles adicionales : Peso : 1.64700kg
Description
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Estructura de microfibra
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifications
EN ISO 20345:2011 | |
Blanco | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
46 |
Cordones | |
Corona | |
Microfibra | |
Acero |