Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de gradilla con bisagras de ajuste universal, no estériles
El tapón con bisagras proporciona un fácil apilamiento y penetración del vapor durante la esterilización en autoclave
Marca:  Corning™ 4713
Detalles adicionales : Peso : 4.76270kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10404863
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Las puntas de ajuste universal Corning están diseñadas para proporcionar un ajuste fiable a la mayoría de las micropipetas de las marcas más importantes (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
  • El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido.
  • Las puntas de ajuste universal de 1 a 200 µl están graduadas en los volúmenes de 250 µl, 500 µl y 1000 µl.
  • Elija entre tres opciones de embalaje: las puntas en gradilla apilada cuentan con una pila de cinco gradillas, cada una con 96 puntas, sumando un total de 480 puntas en un diseño que permite ahorrar espacio. Las puntas envasadas a granel no son estériles y resultan económicas.
  • Sin RNasa ni DNasa.
  • Apirógenos.
Información de órdenes
Disponibles en versión estéril y no estéril
Especificaciones
Especificaciones
De 100 to 1000 μl
Azul
Gradilla con bisagras
Gradilla con bisagras
No estéril
El tapón con bisagras proporciona un fácil apilamiento y penetración del vapor durante la esterilización en autoclave
Universal