Learn More
Corning™ Placas de adherencia ultrabaja
La superficie exclusiva de hidrogel unido de manera covalente es hidrófila y de carga neutra
Marca:  Corning™ 3262
Detalles adicionales : Peso : 0.49050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000762
  • 615.37€ / paquete de 20
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La superficie se ha diseñado para mantener las células en un estado suspendido, sin fijación. Reducen considerablemente la unión de las proteínas de fijación y de suero, lo que minimiza la propagación y la fijación celular.
  • Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
  • Evita diferenciación mediada por fijación en células madre
  • Evita la división de células dependientes de anclaje
  • Minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
  • Biológicamente inertes, no citotóxicos y no degradables
  • Poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Altura: 15 mm
  • Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
Información de órdenes
Estériles; envasadas en manguitos de cinco.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
20 mm
Transparente
Tapón incluido
100 mm
Poliestireno
Placa de cultivo celular
16,5 ml (pocillo)
20/Cs.
Round
Round
Poliestireno
55 cm cuadrados
Estériles
ULB
Desechables
Tapa
5/Pk.