Learn More
Corning™ Microplacas Stripwell™
Diseñadas y tratadas para proporcionar una unión uniforme, alta claridad óptica y una baja interferencia de fondo. Las microplacas Corning™ Stripwell™ ofrecen una solución superior para ensayos de diagnóstico in vitro.
Marca:  Corning™ 2481
Detalles adicionales : Peso : 6.48637kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10414872
  • 700.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
02-04-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Contienen doce tiras de 1 × 8 premontadas en un soporte de estilo «cartón de huevos»“”
  • Las tiras se ajustan al marco en una sola dirección, lo que elimina la posibilidad de una orientación incorrecta
  • Los pocillos de fondo plano se pueden separar fácilmente para permitir la realización de análisis radiométricos
  • La superficie de unión al medio hidrófoba tiene una capacidad de unión de ∽ 250 ng IgG/cm2 y es adecuada para las biomoléculas hidrófobas de gran tamaño La superficie de alta capacidad de unión hidrófoba e iónica (con carga negativa) tiene una capacidad de unión de ∽ 500 ng IgG/cm2 y es ideal para su uso con biomoléculas con carga positiva (> 10 kDa)
  • Disponibles en volumen estándar o volumen bajo para ahorrar costes en reactivos y anticuerpos
  • No estériles
Order Info
Empaquetados a granel. El modelo con n.º de cat. 07-200-24 tiene tiras de 1 × 8 individuales sin marco.
Certifications
El modelo con n.º de cat. 07-200-31 y -32 cuentan con una química de superficie certificada.
Especificaciones
Especificaciones
Clear
Polystyrene
75 to 125 μL
190 μL
Microplate Strip
Round
High Binding
96
In-vitro diagnostic assays
100/Cs.
High Binding, Egg crate style
4 inner packs of 25
Non-sterile
Strips
Without Lid
8 x 12