Learn More
Corning™ Alfombrilla de almacenamiento III
Se adapta a las placas de 96 pocillos redondos y los bloques Corning™. La alfombrilla de almacenamiento Corning™ III se puede aplicar de forma manual o con un aplicador de alfombrillas de almacenamiento.
Marca: Corning™ 3080
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
(Este es el reemplazo sugerido para 3092 y 3094)
- Se adapta a las placas de 96 pocillos redondos y los bloques Corning.
- Fabricado de EVA (acetato de vinilo etilo) y el polímero es compatible con DMSO
- Sin RNasa ni DNasa
- Se pueden colocar manualmente o con un aplicador de alfombrillas de almacenamiento
- No estériles
Especificaciones
Sin ARNasa ni ADNasa | |
No estéril | |
25/Paq. | |
Redondo |
EVA y polímero | |
100/caja | |
Alfombrilla de almacenamiento III | |
Placa de 96 pocillos |