Learn More
Corning™ Aplicador de alfombrilla de almacenamiento
Aplica rápidamente la alfombrilla de almacenamiento III a placas de 96 pocillos
Marca:  Corning™ 3081
Detalles adicionales : Peso : 5.76062kg
Código de producto. 10798202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los aplicadores de alfombrillas de almacenamiento aplican uniformemente las alfombrillas de almacenamiento a las placas de polipropileno de 96 pocillos, bloques y placas de poliestireno de 96 pocillos de Corning.
Especificaciones
Especificaciones
Aplicador de alfombrilla de almacenamiento
Negro
Para el procesamiento de muestras de gran volumen
1/Paq.