Learn More
Corning™ Filtros de jeringas de SFCA
Alta resistencia al estallido para garantizar el rendimiento
Marca:  Corning™ 431221
Detalles adicionales : Peso : 0.49895kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10735912
  • 159.92€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y HPLC.Carcasa de acrílico.
  • Existen diferentes membranas disponibles para satisfacer sus necesidades: Polietersulfona (PES) – bajo nivel de unión de proteínas y alta velocidad de caudal; acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) – menor unión de proteínas; politetrafluoretileno (PTFE) – resistencia química; celulosa regenerada (RC) – la mejor opción para la compatibilidad con DMSO; nailon (NY) – hidrofílico, sin surfactantes y con menor volumen de sustancias extraíbles.
  • Integridad probada al 100 %, apirógeno y no citotóxico, fabricado de acuerdo con las normas ISO 9001.
Información de órdenes
El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada filtro de jeringa. Los filtros estériles están envasados individualmente en blísteres en cajas de 50, los no estériles se envasan en cajas de 50.
Compliance
Fabricados conforme a las normas ISO 9002 y GMP, con integridad probada al 100 %.
Especificaciones
Especificaciones
Acetato de celulosa sin surfactantes
0.8μm
Para el cultivo de tejidos y HPLC
87psi
Filtro de jeringa
28 mm
SFCA con prefiltro
Estéril
100 μl
Acrílico
De 0,5 a 100 ml