Learn More
Corning™ Tapones para frasco con forma cilíndrica
Marca:  Corning™ 431132
Detalles adicionales : Peso : 4.89879kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10427842
  • 476.12€ / paquete de 300
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polietileno de fácil agarre
  • Envasado individualmente
  • Estériles
Especificación
Especificación
Rojo
300/caja
Frasco con forma cilíndrica
Polietileno
Videos
Documentación