Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Red Graduations
Translucent polymethylpentene; with polypropylene screw cap
Marca:  Corning™ 4990P-250
Detalles adicionales : Peso : 0.48250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17213554
  • 82.98€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 08-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces de polimetilpenteno translúcido se fabrican con graduaciones rojas como referencia. Los matraces tienen cuello de rosca y se suministran con tapón de PP.
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Polipropileno
Boca estrecha
1/paq.
250 mL
50 mL
6/caja
Tapón de rosca